Learn More
4-[(4-Cloro-2-pirimidinil)amino]-benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]-benzonitrile |
| CAS | 244768-32-9 |
| Fórmula molecular | C11H7N4Cl |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benzonitrile, 4-[(4-chloro-2-pyrimidinyl)amino]-, 4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile, 4-[(4-Chloropyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7ClN4/c12-10-5-6-14-11(16-10)15-9-3-1-8(7-13)2-4-9/h1-6H,(H,14,15,16) |
| SMILES | Clc1ccnc(Nc2ccc(cc2)C#N)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-cloropirimidin-2-il)amino]benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 230.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0359 |