Learn More
4-[(4-Cloro-2-pirimidinil)amino]-benzonitrilo, TRC
Código de producto. 30356702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30356702 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30356702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37983510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]-benzonitrile
CAS 244768-32-9
Fórmula molecular C11H7N4Cl
Cantidad 10 mg
Sinónimo Benzonitrile, 4-[(4-chloro-2-pyrimidinyl)amino]-, 4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile, 4-[(4-Chloropyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7ClN4/c12-10-5-6-14-11(16-10)15-9-3-1-8(7-13)2-4-9/h1-6H,(H,14,15,16)
SMILES Clc1ccnc(Nc2ccc(cc2)C#N)n1
Nombre IUPAC 4-[(4-cloropirimidin-2-il)amino]benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 230.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0359
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.