Learn More
4-[(4-Cloro-2-pirimidinil)amino]benzonitrilo, Mikromol™
Descripción
4-[(4-Cloro-2-pirimidinil)amino]benzonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]-benzonitrile |
| CAS | 244768-32-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]-benzonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H7 N4 Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| SMILES | Clc1ccnc(Nc2ccc(cc2)C#N)n1 |
| Peso molecular (g/mol) | 230.65 |
| Cantidad | 25 mg |