Learn More
Ácido 4-(4-cloro-2-metilfenoxi-d3)butírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy-d3)butyric Acid |
| CAS | 1219803-42-5 |
| Fórmula molecular | C11 D3 H10 Cl O3 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy-d3)butyric Acid, MCPB D3 (ring D3), 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butanoic Acid (ring D3), 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy-3,5,6-d3)butanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13ClO3/c1-8-7-9(12)4-5-10(8)15-6-2-3-11(13)14/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)/i4D,5D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(OCCCC(=O)O)c(C)c([2H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(4-cloro-2,3,5-trideuterio-6-metilfenoxi)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 231.6906 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.0742 |