Learn More
Éster metílico del ácido 4-(4-cloro-1-oxobutil)-alfa,alfa-dimetilbencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Chloro-1-oxobutyl)-a,a-dimethylbenzeneacetic Acid Methy |
| CAS | 154477-54-0 |
| Fórmula molecular | C15 H19 Cl O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Fexofenadine Impurity 11 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19ClO3/c1-15(2,14(18)19-3)12-8-6-11(7-9-12)13(17)5-4-10-16/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCCl |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(4-clorobutanoil)fenil]-2-metilpropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 282.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1023 |