Learn More
Ácido 4-(4-carboxi-3-fluorofenil)-2-fluorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Carboxy-3-fluorophenyl)-2-fluorobenzoic acid |
| CAS | 1261929-07-0 |
| Fórmula molecular | C14 H8 F2 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8F2O4/c15-11-5-7(1-3-9(11)13(17)18)8-2-4-10(14(19)20)12(16)6-8/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(C=C1F)C=2C=CC(C(=O)O)=C(F)C2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(4-carboxi-3-fluoro-fenil)-2-fluoro-benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 278.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.039 |