Learn More
4,4'-(carbonohidrazonil)dibenzonitrilo, Mikromol™
Descripción
4,4'-(carbonohidrazonil)dibenzonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-(Carbonohydrazonoyl)dibenzonitrile |
| CAS | 64568-34-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 4,4'-(Carbonohydrazonoyl)dibenzonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H10 N4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzonitrile, 4,4'-carbonohydrazonoylbis- (9CI), 4-[(4-Cyanophenyl)methanehydrazonoyl]benzonitrile, 4,4'-(Carbonohydrazonoyl)dibenzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10N4/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(19-18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8H,18H2 |
| SMILES | NN=C(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-[C-(4-cianofenil)carbonohidrazonoil]benzonitrilo |
| Mostrar más |