Learn More
Ácido 4-((4-Carbamoylpiperidina-1-il)metil)Ácido benzoico, TRC
Código de producto. 30353857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353857 25 mg -
30350313 100 mg 100 miligramos
30353856 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30353857 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18334525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 938143-02-3
Fórmula molecular C14H18N2O3
Peso molecular (g/mol) 262.3
Sinónimo Revefenacin Impurity 5
Nombre IUPAC Ácido benzoico 4-[(4-carbamoylpiperidina-1-il)metil]ácido benzoico
SMILES NC(=O)C1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-((4-Carbamoylpiperidin-1-yl)methyl)benzoic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O3/c15-13(17)11-5-7-16(8-6-11)9-10-1-3-12(4-2-10)14(18)19/h1-4,11H,5-9H2,(H2,15,17)(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1317