Learn More
Ácido 4-[4-[(butilamino)carbonil]-2-[[(2,4-diclorofenil)sulfonil]amino]fenoxi]-3-metoxi-bencenoacético, TRC
Código de producto. 30316354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316354 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30316354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57655550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-((Butylamino)carbonyl)-2-(((2,4-dichlorophenyl)sulfonyl)amino)phenoxy)-3-methoxy-benzeneacetic Acid
CAS 1027847-67-1
Fórmula molecular C26H26Cl2N2O7S
Cantidad 50 mg
Sinónimo AMG 009
SMILES CCCCNC(=O)c1ccc(Oc2ccc(CC(=O)O)cc2OC)c(NS(=O)(=O)c3ccc(Cl)cc3Cl)c1
Peso molecular (g/mol) 581.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.0838