Learn More
4-[(4-bromotien-2-il)metil]morfolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10535944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10535944 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10525944 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10535944 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC74210DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
CAS 194851-19-9
Fórmula molecular C9H12BrNOS
Peso molecular (g/mol) 262.17
Número MDL MFCD01653482
Clave InChI XYQVGDMXJNORKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-bromothiophen-2-yl methyl morpholine, 4-4-bromothien-2-yl methyl morpholine, 4-bromo-2-morpholin-4-ylmethyl thiophene, cambridge id 5430345, 4-bromo-2-morpholinomethylthiophene, 4-4-bromo-thiophen-2-ylmethyl-morpholine, morpholine, 4-4-bromo-2-thienyl methyl
PubChem CID 783497
Nombre IUPAC 4-[(4-bromotiofen-2-il)metil]morfolina
SMILES BrC1=CSC(CN2CCOCC2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(4-Bromothien-2-yl)methyl]morpholine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.17
Porcentaje de pureza 97%