Learn More
4-(4-Bromofenil)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404177 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15404177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31581.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Bromophenyl)imidazole
CAS 13569-96-5
Punto de fusión 138°C to 142°C
Fórmula molecular C9H7BrN2
Número MDL MFCD03312935
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-4-bromophenyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 5-4-bromophenyl, 5-4-bromophenyl-1h-imidazole, 4-4-bromophenyl-3h-imidazole, cyp144a1 ligand, 4, 4-4-bromophenyl imidazole, 5-4-bromophenyl-3h-imidazole, 1h-imidazole,5-4-bromophenyl, 4-4-bromo-phenyl-1h-imidazole
Clave InChI YLIOAWKNPLJMID-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN=CN2)Br
Nombre IUPAC 5-(4-bromofenil)-1H-imidazol
Peso molecular (g/mol) 223.073
PubChem CID 818595
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 97%