Learn More
Ácido 4-(4-bromofenil)butanoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10747664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10747664 1 g 1 g
10513983 250 mg 250 miligramos
10651036 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10747664 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01273DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 35656-89-4
Fórmula molecular C10H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 243.1
Número MDL MFCD00463170
Clave InChI AGIIMNQWNPUJPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-bromophenyl butanoic acid, 4-4-bromophenyl butyric acid, benzenebutanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-benzenebutanoic acid, pubchem16174, acmc-209iig, 4-bromobenzenebutanoic acid, benzenebutanoic acid,4-bromo, 4-4-bromo-phenyl-butyric acid
PubChem CID 252732
Nombre IUPAC ácido 4-(4-bromofenil)butanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CCCC(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Bromophenyl)butanoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1
Porcentaje de pureza 97%