Learn More
4-(4'-Bromofenil)-4-hidroxipiperidina, TRC
Código de producto. 30330336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330336 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30330336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB687462250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine
CAS 57988-58-6
Fórmula molecular C11H14BrNO
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-(4-Bromophenyl)-4-piperidinol, 4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(p-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-4-(4-bromophenyl)piperidine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14BrNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
SMILES OC1(CCNCC1)c2ccc(Br)cc2
Nombre IUPAC 4-(4-bromofenil)piperidin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 256.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0259