Learn More
4-(4-Bromofenil)-4-dimetilaminociclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Bromophenyl)-4-dimethylaminocyclohexanone |
| CAS | 65619-52-5 |
| Fórmula molecular | C14H18BrNO |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Bromophenyl)-4-(dimethylamino)cyclohexanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18BrNO/c1-16(2)14(9-7-13(17)8-10-14)11-3-5-12(15)6-4-11/h3-6H,7-10H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C1CCC(N(C)C)(C2=CC=C(Br)C=C2)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-bromofenil)-4-(dimetilamino)ciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 296.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.06 |