Learn More
4'-(4-Bromofenil)-2,6':2',2″-terpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487817 1 g 1 g
15497817 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37778.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89972-76-9 | C21H14BrN3 | 388.268 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89972-76-9
Fórmula molecular C21H14BrN3
Peso molecular (g/mol) 388.268
Número MDL MFCD06796984
Clave InChI BOPPHKMZOYPASP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-4-bromophenyl-2,2':6',2-terpyridine, 4'-4-bromophenyl-2,6':2',2-terpyridine, 4'-4-bromophenyl-alpha,alpha',alpha-tripyridyl, 4-4-bromophenyl-6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine, acmc-209r3y, 4'-4-bromophenyl-2,2':6',2'-terpyridine, 4-4'-bromophenyl-2,6-di 2-pyridyl pyridine, 4-4-bromophenyl-2,6-bis 2-pyridyl pyridine
PubChem CID 10762837
Nombre IUPAC 4-(4-bromofenil)-2,6-dipiridin-2-ilpiridina
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC(=CC(=N2)C3=CC=CC=N3)C4=CC=C(C=C4)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(4-Bromophenyl)-2,6':2',2''-terpyridine
Punto de fusión 143°C to 145°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.27
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-(4-Bromophenyl)-2,6':2',2''-terpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4'-(4-Bromophenyl)-2,6':2',2''-terpyridine