Learn More
4-(4-Bromofenil)-1,2,3-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10772093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10772093 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10522842 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10772093 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC16410DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 40753-13-7
Fórmula molecular C8H5BrN2S
Peso molecular (g/mol) 241.106
Número MDL MFCD00084907
Clave InChI HGWOTVRPRHVJQK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 218520
Nombre IUPAC 4-(4-bromofenil)tiadiazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CSN=N2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Bromophenyl)-1, 2, 3-thiadiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-4-bromophenyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole, 4-4-bromophenyl, 1,2,3-thiadiazole,4-4-bromophenyl, 4-4-bromophenyl thiadiazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.11
Porcentaje de pureza 97%