Learn More
4-(4-Bromofenoxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15474317 5 g 5 g
15464317 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31702.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 69240-56-8 | C13H9BrO2 | 277.117 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69240-56-8
Fórmula molecular C13H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 277.117
Número MDL MFCD08276811
Clave InChI WMDDJOBNAOVSLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-bromophenoxy benzaldehyde, 4-4-bromo-phenoxy benzaldehyde, 4-4-bromo-phenoxy-benzaldehyde, acmc-20amwk
PubChem CID 10636240
Nombre IUPAC 4-(4-bromofenoxi)benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)OC2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Punto de fusión 69°C to 73°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.12
Porcentaje de pureza 97%