Learn More
4,4'-(bromometilen)dibenzonitrilo, Mikromol
Código de producto. 30461358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30461358 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30461358 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1143.160025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4,4'-(bromometilen)dibenzonitrilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile
CAS 69545-39-7
Nombres de analitos o componentes 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H9 Br N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile;Benzonitrile, 4,4'-(bromomethylene)bis-, 4,4'-(Bromomethylene)bis[benzonitrile], 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C15H9BrN2/c16-15(13-5-1-11(9-17)2-6-13)14-7-3-12(10-18)4-8-14/h1-8,15H
Tipo de solución Neat
SMILES BrC(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N
Nombre IUPAC 4-[bromo-(4-cianofenil)metil]benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 297.149
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.995 g/mol