Learn More
4-[4-(Brometil)fenil]-1,2,3-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10582832
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10582832 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10732663 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10582832
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC16408CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 163798-92-3
Fórmula molecular C9H7BrN2S
Peso molecular (g/mol) 255.13
Número MDL MFCD00052102
Clave InChI DGHQOPZIGDRUIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-bromomethyl phenyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole,4-4-bromomethyl phenyl, 4-4-bromomethyl phenyl thiadiazole, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzyl bromide, 4-4-bromomethylphenyl-1,2,3-thiadiazole, 4-4-bromomethyl-phenyl-1,2,3 thiadiazole
PubChem CID 2776454
Nombre IUPAC 4-[4-(bromometil)fenil]tiadiazol
SMILES BrCC1=CC=C(C=C1)C1=CSN=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1, 2, 3-thiadiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.14
Porcentaje de pureza 97%