Learn More
Cloruro de 4-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)bencenosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10775622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10775622 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10775622 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00327DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS 1174064-62-0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H6BrClN2O2S
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromopyrazol-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl-benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride
Clave InChI LRYXAJMNOSSJDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C=C(C=N2)Br)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 4-(4-bromopirazol-1-il)bencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 321.573
PubChem CID 45594324
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.58