Learn More
4-(4-Bromo-1H-pirazol-1-il)benzaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10139629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10139629 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10139629 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00329DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS 1174064-63-1
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C10H7BrN2O
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-4-bromopyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-4-bromopyrazolyl benzaldehyde
Clave InChI WRORMQDKQSKVFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)N2C=C(C=N2)Br
Nombre IUPAC 4-(4-bromopirazol-1-il)benzaldehído
Peso molecular (g/mol) 251.083
PubChem CID 45594325
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.08