Learn More
4-(4-Bromo-1H-pirazol-1-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10341370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10341370 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10341370 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00328DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
CAS 681441-17-8
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C9H8BrN3
Número MDL MFCD08436686
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-4-bromopyrazol-1-yl aniline, 4-4-bromopyrazolyl phenylamine
Clave InChI HCCGFLDVFPCSOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(C=C1)N1C=C(Br)C=N1
Nombre IUPAC 4-(4-bromopirazol-1-il)anilina
Peso molecular (g/mol) 238.09
PubChem CID 19576898
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.09