Learn More
4,4'-bis(trimetilacetoxi)benzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Bis(trimethylacetoxy)benzophenone |
| CAS | 112004-83-8 |
| Fórmula molecular | C23 H26 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4,4-Bis(Trimethylacetoxy)Benzophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H26O5/c1-22(2,3)20(25)27-17-11-7-15(8-12-17)19(24)16-9-13-18(14-10-16)28-21(26)23(4,5)6/h7-14H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(OC(=O)C(C)(C)C)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilpropanoato de [4-[4-(2,2-dimetilpropanoiloxi)benzoil]fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 382.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.178 |