Learn More
4,4'-Bis(N,N-dimetilamino)-2,2'-bipiridina (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Bis(N,N-dimethylamino)-2,2'-bipyridine |
| CAS | 85698-56-2 |
| Fórmula molecular | C14H18N4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-[4-(Dimethylamino)pyridin-2-yl]-N,N-dimethylpyridin-4-amine, 4,4'-Bis(dimethylamino)-2,2'-bipyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N4/c1-17(2)11-5-7-15-13(9-11)14-10-12(18(3)4)6-8-16-14/h5-10H,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccnc(c1)c2cc(ccn2)N(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(dimetilamino)piridin-2-il]-N,N-dimetilpiridin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 242.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.1531 |