Learn More
4,4'-Bis(maleoylamino)azobenceno, TRC
Código de producto. 30180202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180202 250 mg 250 miligramos
30180019 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180202 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB497250250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77280-58-1
Fórmula molecular C20H12N4O4
Peso molecular (g/mol) 372.33
Sinónimo 1,1'-(1,2-Diazenediyldi-4,1-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione, N,N'-(azodi-p-phenylene)dimaleimide;
Nombre IUPAC (E)-1,1'-(diazeno-1,2-diilbis(4,1-fenileno))bis(1H-pirol-2,5-diona)
SMILES O=C1C=CC(N1C(C=C2)=CC=C2/N=N/C3=CC=C(N4C(C=CC4=O)=O)C=C3)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Bis(maleoylamino)azobenzene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H12N4O4/c25-17-9-10-18(26)23(17)15-5-1-13(2-6-15)21-22-14-3-7-16(8-4-14)24-19(27)11-12-20(24)28/h1-12H/b22-21+
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.09
Porcentaje de pureza >95%