Learn More
4,4'-Bis(isocianatofenil)óxido, TRC
Código de producto. 18012420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18012420 100 mg 100 miligramos
18023220 250 mg 250 miligramos
18051910 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18012420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB448770100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4128-73-8
Fórmula molecular C14H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 252.22
Sinónimo 1,1'-Oxybis[4-isocyanatobenzene], 4,4'-Diisocyanatodiphenyl Ether, 4,4'-Oxybis(phenyl Isocyanate), 4-Isocyanatophenyl ether, Diphenyl Ether 4,4'-Diisocyanate, Diphenyl Oxide 4,4'-diisocyanate, Oxybis(4-phenyl Isocyanate);Oxydi-p-phenylene Diisocyanate, Oxydi-p-phenylene Isocyanate
Nombre IUPAC 1-isocianano-4-(4-isociaanofenoxi)benceno
SMILES O=C=Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Bis(isocyanatophenyl)oxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8N2O3/c17-9-15-11-1-5-13(6-2-11)19-14-7-3-12(4-8-14)16-10-18/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0535