Learn More
4,4'-Bis(dimetilamino)benzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225500 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10317730 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10615032 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10225500 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164490050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90-94-8 | C17H20N2O | 268.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-94-8
Fórmula molecular C17H20N2O
Peso molecular (g/mol) 268.36
Número MDL MFCD00008312
Clave InChI VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo michler's ketone, 4,4'-bis dimethylamino benzophenone, michler ketone, bis 4-dimethylamino phenyl methanone, p,p'-michler's ketone, michlers ketone, methanone, bis 4-dimethylamino phenyl, tetramethyldiaminobenzophenone, p,p'-bis dimethylamino benzophenone
PubChem CID 7031
ChEBI CHEBI:82347
Nombre IUPAC bis[4-(dimetilamino)fenil]metanona
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 171°C to 176°C
Color Azul o gris
Punto de ebullición >360°C
Temperatura de inflamación 220°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2NC6H4]2CO
Cantidad 5 g
Beilstein 14, 89
Fieser 02,285
Índice Merck 15, 6526
Información de solubilidad Solubility in water: 400mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,warm benzene and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.35
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.