Learn More
4,4'-bis(dietilamino)benzofenona, TRC
Código de producto. 30346846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346846 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30346846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB416065500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone
CAS 90-93-7
Fórmula molecular C21 H28 N2 O
Cantidad 500 mg
Sinónimo Benzophenone, 4,4'-bis(diethylamino)- (6CI,7CI,8CI), Bis[4-(diethylamino)phenyl]methanone, 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone, 4,4'-(Tetraethyldiamino)benzophenone, 4,4'-Bis(N,N-diethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamine)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamino)diphenyl ketone, 4,4'-Diethylaminobenzophenone, 4',4-Bis(diethylamino)benzophenone, Doublecure EMK, EAB, EAB (benzophenone), EAB-SS, EABF, Ethyl Michler ketone, JRCure EMK, Kayacure EAB, Michler's ethyl ketone, N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, NSC 36365, Narucure CS, SB-PI 701, p,p'-Bis(diethylamino)benzophenone, p,p'-Tetraethyldiaminobenzophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
SMILES CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(CC)CC
Nombre IUPAC bis[4-(dietilamino)fenil]metanona
Peso molecular (g/mol) 324.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.2202