Learn More
4,4'-bis(dietilamino)benzofenona, TRC
Código de producto. 30340470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340470 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30340470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4160652.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone
CAS 90-93-7
Fórmula molecular C21 H28 N2 O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Benzophenone, 4,4'-bis(diethylamino)- (6CI,7CI,8CI), Bis[4-(diethylamino)phenyl]methanone, 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone, 4,4'-(Tetraethyldiamino)benzophenone, 4,4'-Bis(N,N-diethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamine)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamino)diphenyl ketone, 4,4'-Diethylaminobenzophenone, 4',4-Bis(diethylamino)benzophenone, Doublecure EMK, EAB, EAB (benzophenone), EAB-SS, EABF, Ethyl Michler ketone, JRCure EMK, Kayacure EAB, Michler's ethyl ketone, N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, NSC 36365, Narucure CS, SB-PI 701, p,p'-Bis(diethylamino)benzophenone, p,p'-Tetraethyldiaminobenzophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
SMILES CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(CC)CC
Nombre IUPAC bis[4-(dietilamino)fenil]metanona
Peso molecular (g/mol) 324.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.2202