Learn More
4,4'-bis(dietilamino)benzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone |
| CAS | 90-93-7 |
| Fórmula molecular | C21 H28 N2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzophenone, 4,4'-bis(diethylamino)- (6CI,7CI,8CI), Bis[4-(diethylamino)phenyl]methanone, 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone, 4,4'-(Tetraethyldiamino)benzophenone, 4,4'-Bis(N,N-diethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamine)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamino)diphenyl ketone, 4,4'-Diethylaminobenzophenone, 4',4-Bis(diethylamino)benzophenone, Doublecure EMK, EAB, EAB (benzophenone), EAB-SS, EABF, Ethyl Michler ketone, JRCure EMK, Kayacure EAB, Michler's ethyl ketone, N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, NSC 36365, Narucure CS, SB-PI 701, p,p'-Bis(diethylamino)benzophenone, p,p'-Tetraethyldiaminobenzophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(CC)CC |
| Nombre IUPAC | bis[4-(dietilamino)fenil]metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 324.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.2202 |