Learn More
4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone |
| Punto de fusión | 93°C to 95°C |
| pH | 4 to 6 |
| Temperatura de inflamación | 151°C (303°F) |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3077 |
| Beilstein | 2148611 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.47 |
| Porcentaje de pureza | 99% |