Learn More
4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475956 25 g 25 g
11485956 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22288.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90-93-7 | C21H28N2O | 324.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-93-7
Fórmula molecular C21H28N2O
Peso molecular (g/mol) 324.47
Número MDL MFCD00009044
Clave InChI VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-bis diethylamino benzophenone, michler's ethyl ketone, bis 4-diethylamino phenyl methanone, methanone, bis 4-diethylamino phenyl, 4,4'-tetraethyldiamino benzophenone, p,p'-bis diethylamino benzophenone, p,p'-tetraethyldiamino benzophenone, ethyl michler ketone
PubChem CID 66663
Nombre IUPAC bis[4-(dietilamino)fenil]metanona
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone
Punto de fusión 93°C to 95°C
pH 4 to 6
Temperatura de inflamación 151°C (303°F)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 2148611
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.47
Porcentaje de pureza 99%