Learn More
4,4'-bis(bromometil)-1,1'-bifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Bis(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl |
| CAS | 20248-86-6 |
| Fórmula molecular | C14H12Br2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4,4'-Bis(bromomethyl)-1,1'-biphenyl, 1-(Bromomethyl)-4-[4-(bromomethyl)phenyl]benzene, 4,4'-Bis(bromomethyl) Diphenyl, 4,4'-Bis(bromomethyl)biphenyl, 4,4'-Di(bromomethyl)-1,1'-biphenyl, α,α'-Dibromo-p,p'-ditolyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12Br2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8H,9-10H2 |
| SMILES | BrCc1ccc(cc1)c2ccc(CBr)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(bromometil)-4-[4-(bromometil)fenil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 340.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.9306 |