Learn More
4-[4-[bis(3-cloro-2-hidroxipropil)amino]fenil]-3-morfolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-[bis(3-Chloro-2-hydroxypropyl)amino]phenyl]- 3-morpholinone |
| CAS | 2206360-84-9 |
| Fórmula molecular | C16H22Cl2N2O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-[4-[Bis(3-chloro-2-hydroxypropyl)amino]phenyl]-3-morpholinone (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22Cl2N2O4/c17-7-14(21)9-19(10-15(22)8-18)12-1-3-13(4-2-12)20-5-6-24-11-16(20)23/h1-4,14-15,21-22H,5-11H2 |
| SMILES | O=C(COCC1)N1C2=CC=C(N(CC(O)CCl)CC(O)CCl)C=C2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-(bis(3-cloro-2-hidroxipropil)amino)fenil)morfolin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 377.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.1 |