Learn More
Sulfona de 4,4'-bis(3-aminofenoxi)difenil, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11493407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493407 250 g 250 g
11483407 50 g 50 g
11473407 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17194.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30203-11-3
Fórmula molecular C24H20N2O4S
Peso molecular (g/mol) 432.49
Número MDL MFCD00054738
Clave InChI WCXGOVYROJJXHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-sulfonylbis 4,1-phenylene bis oxy dianiline, bis 4-3-aminophenoxy phenyl sulfone, 4,4'-bis 3-aminophenoxy diphenyl sulfone, benzenamine, 3,3'-sulfonylbis 4,1-phenyleneoxy bis, 4,4-bis 3-aminophenoxy diphenyl sulfone, 3-4-4-3-aminophenoxy benzenesulfonyl phenoxy aniline, 4-3-aminophenoxy-1-4-3-aminophenoxy phenyl sulfonyl benzene, acmc-209hds, 3,3'-sulfonylbis 4,1-phenyleneoxy dianiline
PubChem CID 121657
Nombre IUPAC 3-[4-[4-(3-aminofenoxi)fenil]sulfonilfenoxi]anilina
SMILES NC1=CC(OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)C2=CC=C(OC3=CC(N)=CC=C3)C=C2)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Bis(3-aminophenoxy)diphenyl sulfone
Punto de fusión 132°C to 135°C
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.5
Porcentaje de pureza 95%