Learn More
Ácido 4-(4-bifenilil)-4-oxobutírico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487038 5 g 5 g
15477038 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60557.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 36330-85-5 | C16H14O3 | 254.285 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36330-85-5
Fórmula molecular C16H14O3
Peso molecular (g/mol) 254.285
Número MDL MFCD00056701
Clave InChI ZPAKPRAICRBAOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fenbufen, lederfen, cinopal, bufemid, napanol, 4-4-biphenylyl-4-oxobutyric acid, 3-4-phenylbenzoyl propionic acid, 3-4-biphenylylcarbonyl propionic acid, 4-biphenyl-4-yl-4-oxobutanoic acid, gamma-oxo 1,1'-biphenyl-4-butanoic acid
PubChem CID 3335
ChEBI CHEBI:31599
Nombre IUPAC ácido 4-oxo-4-(4-fenilfenil)butanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Biphenylyl)-4-oxobutyric acid
Punto de fusión 184°C to 187°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.28
Porcentaje de pureza 96%