Learn More
Ácido 4,4'-bifenildicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10463365 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10463365 5 g Frasco de vidrio 5 g
10772264 1 g Frasco de vidrio 1 g
10360864 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10463365 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 387300050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 787-70-2 | C14H10O4 | 242.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 787-70-2
Fórmula molecular C14H10O4
Peso molecular (g/mol) 242.23
Número MDL MFCD00002554
Clave InChI NEQFBGHQPUXOFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-biphenyldicarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4-4-carboxyphenyl benzoic acid, 4,4'-bibenzoic acid, 4,4'-diphenic acid, 4,4'-dicarboxybiphenyl, p,p'-diphenic acid, usaf do-69, bibenzoic acid
PubChem CID 13084
Nombre IUPAC ácido 4-(4-carboxifenil)benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Biphenyldicarboxylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 300.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H4COOH)2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.