Learn More
4,4'-azoxidifenetol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Azoxydiphenetole |
| CAS | 4792-83-0 |
| Fórmula molecular | C16H18N2O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Phenetole, 4,4'-azoxydi- (6CI,7CI), 4,4'-Azoxyphenetole, 4,4'-Bis(ethoxy)azoxybenzene, 4,4'-Diethoxyazoxybenzene, ADP, Azoxyphenetole, NSC 142006, PAP, p,p'-Azoxyphenetole, p,p'-Diethoxyazoxybenzene, p,p'-Diethyloxyazoxybenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O3/c1-3-20-15-9-5-13(6-10-15)17-18(19)14-7-11-16(12-8-14)21-4-2/h5-12H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOc1ccc(cc1)N=[N+]([O-])c2ccc(OCC)cc2 |
| Nombre IUPAC | (4-etoxifenil)-(4-etoxifenil)imino-oxidoazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 286.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.1317 |