Learn More
4,4'-Azodianilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10762202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10762202 5 g Frasco de vidrio 5 g
10279400 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10762202 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 401580050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 538-41-0 | C12H12N4 | 212.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-41-0
Fórmula molecular C12H12N4
Peso molecular (g/mol) 212.26
Número MDL MFCD00041892
Clave InChI KQIKKETXZQDHGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-azodianiline, p-azoaniline, p-diaminoazobenzene, 4,4'-diaminoazobenzene, azodianiline, p'-amino-p-aminoazobenzene, 4,4'-azobisbenzenamine, benzenamine, 4,4'-azobis, 4,4-azodianiline, 4,4'-diazenediylbisaniline
PubChem CID 10855
Nombre IUPAC 4-[(4-aminofenil)diazenil]anilina
SMILES NC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Azodianiline
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 245°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 2979
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,very soluble in benzene and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Azodianiline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.