Learn More
4,4'-azobis(4-ciano-1-pentanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Azobis(4-cyano-1-pentanol) |
| CAS | 4693-47-4 |
| Fórmula molecular | C12H20N4O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20N4O2/c1-11(9-13,5-3-7-17)15-16-12(2,10-14)6-4-8-18/h17-18H,3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(CCCO)(N=NC(C)(CCCO)C#N)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[(2-ciano-5-hidroxipentan-2-il)diazenil]-5-hidroxi-2-metilpentanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 252.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.1586 |