Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal de sodio de ácido 4-(4-anilinofenilazo) bencenosulfónico, grado indicador
Código de producto. 10006722 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10006722 25 g 25 g
10015490 100 g 100 g
10552764 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10006722 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 401260250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 554-73-4 | C18H14N3NaO3S | 375.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-73-4
Fórmula molecular C18H14N3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 375.38
Número MDL MFCD00038130
Clave InChI MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv
PubChem CID 23668839
Nombre IUPAC sodio; 4-[(4-anilinofenil)diazenil]benzenosulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
Color De ocre a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 9955
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.38
Grado Extra puro
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.