Learn More
Ácido 4-(4-aminofenil)butírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Aminophenyl)butyric Acid |
| CAS | 15118-60-2 |
| Fórmula molecular | C10H13NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-(p-Aminophenyl)butyric Acid, 4-Aminobenzenebutanoic Acid, NSC 27531 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3,11H2,(H,12,13) |
| SMILES | Nc1ccc(CCCC(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(4-aminofenil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 179.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0946 |