Learn More
4-(4-aminofenil)-3-morfolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Aminophenyl)-3-morpholinone |
| CAS | 438056-69-0 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(3-Oxo-4-morpholinyl)aniline, 4-(4-Aminophenyl)-3-morpholinone, 4-(4-Aminophenyl)morpholin-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O2/c11-8-1-3-9(4-2-8)12-5-6-14-7-10(12)13/h1-4H,5-7,11H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)N2CCOCC2=O |
| Nombre IUPAC | 4-(4-aminofenil)morfolin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 192.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0899 |