Learn More
4-(4-aminofenoxi)benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Aminophenoxy)benzonitrile |
| CAS | 17076-69-6 |
| Fórmula molecular | C13H10N2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N2O/c14-9-10-1-5-12(6-2-10)16-13-7-3-11(15)4-8-13/h1-8H,15H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)C#N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-aminofenoxi)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 210.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0793 |