Learn More
[4-(4-Aminofenoxi)(2-piridila)]-N-metilcarboxamida, TRC
Código de producto. 30137677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137677 5 g 5 g
17941405 1 g 1 g
17941185 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6189405G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 284462-37-9
Fórmula molecular C13 H13 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 243.26
Sinónimo 2-Pyridinecarboxamide, 4-(4-aminophenoxy)-N-methyl-, 4-(4-Aminophenoxy)-N-methyl-2-pyridinecarboxamide, 4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpicolinamide, 4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide Imp. A (EP), 4-(4-Aminophenoxy)pyridine-2-carboxylic acid methylamide, 4-[2-(N-Methylcarbamyl)-4-pyridyloxy]aniline, 4-[[2-(Methylcarbamoyl)pyridin-4-yl]oxy]aniline, 4-[[2-(N-Methylcarbamoyl)-4-pyridyl]oxy]aniline, 4-[[2-(N-Methylcarbamoyl)pyridin-4-yl]oxy]aniline, N-Methyl-4-(4-aminophenoxy)pyridine-2-carboxamide
Nombre IUPAC 4-(4-aminofenoxi)-N-metilpiridina-2-carboxamida
SMILES CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(N)cc2)ccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-(4-Aminophenoxy)(2-pyridyl))-N-methylcarboxamide
Nombres de analitos o componentes (4-(4-Aminophenoxy)(2-pyridyl))-N-methylcarboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N3O2/c1-15-13(17)12-8-11(6-7-16-12)18-10-4-2-9(14)3-5-10/h2-8H,14H2,1H3,(H,15,17)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1008