Learn More
4-(4-aminofenoxi)-2-piridinacarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Aminophenoxy)-2-pyridinecarboxamide |
| CAS | 284462-80-2 |
| Fórmula molecular | C12 H11 N3 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(2-Carbamoyl-4-pyridyloxy)aniline, 4-(4-Aminophenoxy)picolinamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N3O2/c13-8-1-3-9(4-2-8)17-10-5-6-15-11(7-10)12(14)16/h1-7H,13H2,(H2,14,16) |
| SMILES | NC(=O)c1cc(Oc2ccc(N)cc2)ccn1 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-aminofenoxi)piridina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 229.235 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.085 |