Learn More
4-(4'-Aminobencil)tiomorfolina 1,1-dióxido, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10384482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10384482 250 mg 250 miligramos
10292932 1 g 1 g
10108504 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10384482 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00124CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 263339-24-8
Fórmula molecular C11H16N2O2S
Peso molecular (g/mol) 240.32
Número MDL MFCD03407300
Clave InChI TZMCILRCGMFRJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4'-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-1,1-dioxo-1,4-thiazinan-4-yl methyl aniline, 4-1,1-dioxo-4-thiomorpholinyl methyl phenyl amine, 4-4-aminophenyl methyl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, 4-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-4-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-4-aminobenzyl-thiomorpholine-1,1-dioxide, 4-4-amino-benzyl-thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-1,1-dioxo-thiomorpholin-4-yl-methyl-aniline
PubChem CID 2779682
Nombre IUPAC 4-[(1,1-dioxo-1,4-tiazinan-4-il)metil]anilina
SMILES NC1=CC=C(CN2CCS(=O)(=O)CC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4'-Aminobenzyl)thiomorpholine 1, 1-dioxide
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.33
Porcentaje de pureza 90%