Learn More
Clorhidrato de 4-(4-amino-3-metoxifenil)-1lambda6-tiomorfolina-1,1-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-1lambda6-thiomorpholine-1,1-dione Hydrochloride |
| CAS | 1803592-71-3 |
| Fórmula molecular | C11H16N2O3S . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(1,1-Dioxido-4-thiomorpholinyl)-2-methoxy-benzenamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O3S.ClH/c1-16-11-8-9(2-3-10(11)12)13-4-6-17(14,15)7-5-13;/h2-3,8H,4-7,12H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1cc(ccc1N)N2CCS(=O)(=O)CC2 |
| Nombre IUPAC | 4-(1,1-dioxo-1,4-tiazinan-4-il)-2-metoxianilina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 292.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.0648 |