Learn More
4-(4-Amino-3-fluorofenoxi)-N-metilpiridina-2-carboxamida, Mikromol™
Descripción
4-(4-Amino-3-fluorofenoxi)-N-metilpiridina-2-carboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide |
| CAS | 757251-39-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(4-amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H12 F N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12FN3O2/c1-16-13(18)12-7-9(4-5-17-12)19-8-2-3-11(15)10(14)6-8/h2-7H,15H2,1H3,(H,16,18) |
| SMILES | CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(N)c(F)c2)ccn1 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-amino-3-fluorofenoxi)-N-metilpiridina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 261.25 |
| Mostrar más |