Learn More
Éster metílico del ácido 4-(4-amino-3-clorofenoxi)-7-metoxi-6-quinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Amino-3-chlorophenoxy)-7-methoxy-6-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 417723-07-0 |
| Fórmula molecular | C18 H15 Cl N2 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Methyl 4-(4-Amino-3-chlorophenoxy)-7-methoxyquinoline-6-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15ClN2O4/c1-23-17-9-15-11(8-12(17)18(22)24-2)16(5-6-21-15)25-10-3-4-14(20)13(19)7-10/h3-9H,20H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc2c(Oc3ccc(N)c(Cl)c3)ccnc2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 4-(4-amino-3-clorofenoxi)-7-metoxiquinolina-6-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 358.776 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.072 |